Documenti fondamentali
20563
Supelco
Cartucce in PUF grandi
pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
Large PUF Cartridges
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
Materiali
glass cartridge
Confezionamento
pkg of 1 ea
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with ORBO-2000 (6.5 cm Large PUF Plug)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)