Documenti fondamentali
21235-U
Supelco
Cartucce in PUF grandi
O.D. × L 6.5 cm × 125 mm, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
Large PUF Cartridges
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Materiali
polyurethane (foam)
agenzia
EPA 600 (8-80-038)
Descrizione
PUF/XAD-2/PUF Layers; PUFs 25 mm L & 50 mm L; 10 g Amberlite™ XAD™-2
assembled
Nome Commerciale
ORBO
Caratteristiche
precleaned
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
ORBO 2500
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
6.5 cm × 125 mm
Compatibilità
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
ORBO-2500 PUF cartridges are recommended for the following applications: pesticides, PCBs, PAHs, and Dioxins. 
Sampling Rate: 20-225 L/min, PUF Density: 0.022 g/cm3
Note legali
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)