20258
ORBO™ 43 Supelpak™-20 con trattamento speciale Amberlite™ XAD®-2 (20/40), 100/50 mg
W,W,W (specially treated) separators, O.D. × L 8 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
Sinonimo/i:
Provetta ORBO™ Supelpak™ serie 20
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
W,W,W (specially treated) separators
agenzia
NIOSH 2544,5506,5515,5800
Nome Commerciale
Amberlite™
ORBO™
Composizione
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
ORBO™ 43
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
8 mm × 100 mm
Matrice
XAD-2 (specially treated)
Dimensione particelle
20-40 mesh
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)