20275
Amberlite™ XAD®-2
pkg of 100 g
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 100 g
Disponibilità
not available in (Currently experiencing backorder delays due to raw material supply disruption)
tecniche
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Area superficiale
~300 m2/g
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Gruppo funzionale matrice
polymer
Dimensione particelle
20-60 mesh
Dimensione pori
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
Densità
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
Descrizione generale
Specifiche:
Applicazioni
- Amberlite™ XAD®-2 was used as adsorbent in the extraction of organochlorine compounds using Soxhlat extraction technique.
- Amberlite™ XAD®-2 was used as adsorbent in the extraction of honey samples using column chromatography for HPLC analysis.
- Amberlite™ XAD®-2 was used in adsorption chromatography.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.