Documenti fondamentali
95350
Sigma-Aldrich
meso-Tartaric acid monohydrate
≥97%
Sinonimo/i:
Mesotartaric acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6O6 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.10
Beilstein:
1725146
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39021705
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Stato
powder or crystals
Impurezze
~10% water
Punto di fusione
165-166 °C (anhydrous) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
[H]O[H].O[C@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t1-,2+;
UUDLQDCYDSATCH-NUGIMEKKSA-N
Applicazioni
Reactant invovled in stereoisomeric discrimination in DNA compaction
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3