84840
Dibutyl sebacate
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Decanedioic acid dibutyl ester, Sebacic acid dibutyl ester
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
n20/D 1.441
P. eboll.
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
366.8 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
186 °C - open cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?