269212
Pyruvonitrile
90%
Sinonimo/i:
2-Oxopropionitrile, Acetyl cyanide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.376 (lit.)
P. ebollizione
92-93 °C (lit.)
Densità
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
nitrile
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)C#N
InChI
1S/C3H3NO/c1-3(5)2-4/h1H3
QLDHWVVRQCGZLE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?