247359
2-Acetylpyrrole
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Methyl 2-pyrrolyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
P. ebollizione
220 °C (lit.)
Punto di fusione
88-93 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H7NO/c1-5(8)6-3-2-4-7-6/h2-4,7H,1H3
IGJQUJNPMOYEJY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde