T62804
1,1,1-Trifluoroacetone
97%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoroacetone, 1,1,1-Trifluoro-2-propanone, 3,3,3-Trifluoroacetone, Methyl trifluoromethyl ketone, Trifluoromethyl methyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
13.62 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
P. ebollizione
22 °C (lit.)
Densità
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h1H3
FHUDAMLDXFJHJE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?