139238
Hexafluoroacetone trihydrate
98%
Sinonimo/i:
Hexafluoro-2-propanone trihydrate, Perfluoroacetone trihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
87.5 psi ( 21 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.319 (lit.)
Punto di fusione
18-21 °C (lit.)
Densità
1.579 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6O.3H2O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9;;;/h;3*1H2
SNZAEUWCEHDROX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?