Documenti fondamentali
416789
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-3-phenyl-2-propanone
96%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2COCF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
51-52 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
phenyl
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H7F3O/c10-9(11,12)8(13)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
IAJKTOIWQHTZOS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
1,1,1-Trifluoro-3-phenyl-2-propanone is a trifluoromethyl ketone. Its in vitro neuroprotective potency against low K(+)-induced apoptosis in cerebellar granule neurons (CGNs) by different pathways has been reported.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Katsuyoshi Sunaga et al.
In vivo (Athens, Greece), 16(2), 97-101 (2002-06-21)
We previously reported that two trifluoromethyl ketones, 3,3,3-trifluoro-1-phenyl-1,2-propanedione (TF1) and 1,1,1-trifluoro-3-phenyl-2-propanone (TF2), have neuroprotective effects against low K(+)-induced apoptosis in cerebellar granule neurons (CGNs) exposed at 12-13 days in vitro (DIV). On the other hand, these compounds showed weak neuroprotective