Documenti fondamentali
765767
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-one
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7F3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.320
P. ebollizione
52-60 °C/760 mmHg
Densità
1.080 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C5H7F3O/c1-3(2)4(9)5(6,7)8/h3H,1-2H3
NLCCAFQWEKMQLM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)