E18859
Ethyl cyanoformate
99%
Sinonimo/i:
2-Ethoxy-2-oxoacetonitrile, Cyanocarbonyloxyethane, Cyanoformic acid ethyl ester, Ethoxycarbonyl cyanide, Ethyl carbonocyanidate
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.381 (lit.)
P. eboll.
115-116 °C (lit.)
Densità
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C#N
InChI
1S/C4H5NO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2H2,1H3
MSMGXWFHBSCQFB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Activated olefins in the presence of a titanium catalyst.
- Carbonyl compounds catalyzed by 4-dimethylaminopyridine (DMAP) to yield corresponding cyanohydrin carbonates under metal-free and solvent-free conditions.
- Aldehydes and 2,2,2-trifluoroacetophenone catalyzed by N-heterocyclic carbene (NHC) to yield corresponding cyanohydrins ethyl carbonates.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?