150223
N-Methylpropargylamine
95%
Sinonimo/i:
3-Methylamino-1-propyne
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Impurezze
2-3% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. eboll.
82-84 °C (lit.)
Densità
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CNCC#C
InChI
1S/C4H7N/c1-3-4-5-2/h1,5H,4H2,2H3
HQFYIDOMCULPIW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Maoa(29253) , Maob(25750)
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter