261556
(L)-Dehydroascorbic acid
Sinonimo/i:
DHAA, Dehydro-L-ascorbate, Dehydro-L-ascorbic acid, L-threo-Dehydroascorbic acid, oxidized ascorbic acid, oxidized vitamin C
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Punto di fusione
228 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=O)C1=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8H,1H2/t2-,5+/m0/s1
SBJKKFFYIZUCET-JLAZNSOCSA-N
Descrizione generale
DHA is a dimer when it is solid, but when it is dissolved in a solution, it becomes a monomer.
Applicazioni
- Pyrano[3,4-b]indole derivatives by reacting with 2-hydroxymethylindole.
- (−)-ascorbyl phloroglucinol via stereoselective C-C bond formation reaction with phloroglucinol.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of (L)-Dehydroascorbic acid; L-Ascorbic acid 20 μg/mL
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
261556-1G | 4061826107522 |
261556-250MG | 4061826107546 |
261556-5G | 4061826107560 |