255645
Cesium carbonate
99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Carbonic acid dicesium
Saggio
99.995% trace metals basis
Forma fisica
powder
Punto di fusione
610 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- A cathode buffer layer to enhance device stability and power conversion efficiency in polymer solar cells.
- A precursor to prepare alkali-based electrolyte for selective reduction of CO2 by electrocatalysis.
- A base in many organic transformations such as C, N, O alkylation, and arylation reactions.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Adrenal gland,Testes
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Aran (Claremont University, USA) thoroughly discusses the engineering of graphene based materials through careful functionalization of graphene oxide, a solution processable form of graphene.