Key Documents
162442
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluorophenol
99%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.55
Beilstein:
1861277
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.53 (lit.)
P. eboll.
88 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
23 °C (lit.)
Densità
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Stringa SMILE
Oc1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H
IGYXYGDEYHNFFT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Chloro-4-fluorophenol was used in enzymatic production of fluorocatechols.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Inna P Solyanikova et al.
Applied and environmental microbiology, 69(9), 5636-5642 (2003-09-06)
The present study describes the (19)F nuclear magnetic resonance analysis of the conversion of 3-halocatechols to lactones by purified chlorocatechol 1,2-dioxygenase (ClcA2), chloromuconate cycloisomerase (ClcB2), and chloromuconolactone dehalogenase (ClcF) from Rhodococcus opacus 1cp grown on 2-chlorophenol. The 3-halocatechol substrates were