233226
2,4-Difluoronitrobenzene
99%
Sinonimo/i:
2,4-Difluoro-1-nitrobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
P. ebollizione
203-204 °C (lit.)
Punto di fusione
9-10 °C (lit.)
Densità
1.451 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
RJXOVESYJFXCGI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 2,4-difluoro-5-nitrobenzenesulfonic acid via sulfonation reaction
- (±)-horsfiline
- resin-bound 2-arylaminobenzimidazoles
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?