Documenti fondamentali
359300
Sigma-Aldrich
Sodium 2-methyl-2-propanethiolate
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
2-Methyl-2-propanethiol sodium salt, Sodium tert-butyl sulfide, t-Butanethiol sodium salt
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CSNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.17
Beilstein:
3682306
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352105
ID PubChem:
NACRES:
NA.07
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
crystalline powder
powder, crystals or chunks
Stringa SMILE
CC(C)(C)S[Na]
InChI
1S/C4H10S.Na/c1-4(2,3)5;/h5H,1-3H3;/q;+1/p-1
TUZFIWBNGKNFPW-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Shih-Ching Chuang et al.
The Journal of organic chemistry, 72(17), 6447-6453 (2007-07-20)
In the field of open-cage fullerenes, there was a lack of a universal standard that could correlate and quantify the orifice size of open-cage fullerenes. One cannot compare the relative orifice size by simple comparison of the number of atoms
Exploration of 9-bromo [7] helicene reactivity.
Zadny J, et al.
Tetrahedron, 69(3), 6213-6218 (2013)