249467
Propyl chloroformate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.87 psi ( 20 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.404 (lit.)
P. eboll.
105-106 °C (lit.)
Solubilità
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3
QQKDTTWZXHEGAQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- as derivatization reagent in quantification of dopamine, serotonin and norepinephrine in human urine by solid phase microextraction-gas chromatography-triple quadrupole mass spectrometry
- in the preparation of dipropyl 3,6-diphenyl-1,2-dihydro-1,2,4,5-tetrazine-1,2-dicarboxylate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?