Documenti fondamentali
525138
Sigma-Aldrich
2-Fluoroethyl chloroformate
97%
About This Item
Formula condensata:
ClCO2CH2CH2F
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.83 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4 (lit.)
P. ebollizione
131-135 °C (lit.)
Densità
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4ClFO2/c4-3(6)7-2-1-5/h1-2H2
FOHSVPIFZASOED-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Fluoroethyl chloroformate is an alkyl fluorinated building block.
Applicazioni
2-Fluoroethyl chloroformate may be used to synthesize 3-fluoroethylurethan derivatives.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58.89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Notes-Synthesis and Investigation of Organic Fluorine Compounds. XXII. The Preparation of Newer 2-Fluoroethylurethan Derivatives.
Olah G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 22(8), 979-980 (1957)