249831
Methyl trifluoroacetate
99%
Sinonimo/i:
Methyl 2,2,2-trifluoroacetate, Methyl perfluoroacetate
About This Item
Tensione di vapore
5.77 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.291 (lit.)
P. ebollizione
43-43.5 °C (lit.)
Densità
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
fluoro
Stringa SMILE
COC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F3O2/c1-8-2(7)3(4,5)6/h1H3
VMVNZNXAVJHNDJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)