213810
Diethylcyanamide
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. eboll.
186-188 °C (lit.)
Densità
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCN(CC)C#N
InChI
1S/C5H10N2/c1-3-7(4-2)5-6/h3-4H2,1-2H3
ZZTSQZQUWBFTAT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CTSB(1508) , CTSK(1513) , CTSL1(1514)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?