243531
Potassium L-tartrate monobasic
99%
Sinonimo/i:
KHT, L(+)-Tartaric acid monopotassium salt, Potassium bitartrate, Potassium hydrogen L-tartrate, Potassium hydrogen tartrate, Tartaric acid monopotassium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +10°, c = 2 in 10% HCl
Densità
1.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Stringa SMILE
[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
410.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
210 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?