217328
Trichloroacetyl isocyanate
96%
Sinonimo/i:
2,2,2-Trichloroacetyl isocyanate, alpha,alpha,alpha-Trichloroacetyl isocyanate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.480 (lit.)
P. ebollizione
80-85 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
chloro
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
InChI
1S/C3Cl3NO2/c4-3(5,6)2(9)7-1-8
GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?