199001-M
Benzamidine, Hydrochloride
Inhibitor of trypsin and trypsin-like enzymes.
Sinonimo/i:
Benzamidine, Hydrochloride
Saggio
≥97% (titration)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: >15 mg/mL
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C7H8N2.ClH/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H3,8,9);1H
LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
trypsin and trypsin-like enzymes
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Brandstetter, H., et al. 1992. J. Mol. Biol.226, 1085.
Nishimura, Y., et al. 1992. Jpn. J. Cancer Res.83, 723.
Reivinen, J., et al. 1992. Kidney Int. 42, 624.
Sturzebecher, J., et al. 1992. Biol. Chem. Hoppe Seyler 373, 1025.
Yamamoto, M., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 19089.
WGK 3
Articoli
YeastBuster™ Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast