Documenti fondamentali
499145
Sigma-Aldrich
Ammoniaca
7 N in methanol
About This Item
Formula condensata:
NH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
17.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.55
Stato
liquid
Concentrazione
6.5-7.5 M (by NaOH, titration)
7 N in methanol
Impurezze
≤0.1% water (Karl Fischer)
Densità
0.779 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N
InChI
1S/H3N/h1H3
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La soluzione di ammoniaca è utilizzata per la regolazione del pH o come agente tampone in una varietà di formulazioni liquide. In alcune reazioni chimiche. Può fungere anche da base.
Applicazioni
La soluzione ammoniacale (ammoniaca 7N in metanolo) può essere impiegata nella preparazione di triossolani. Può anche essere usata nella preparazione di sali di acidi alognidrici (HX) con ammine primarie irradiate con microonde.
La soluzione ammoniacale (ammoniaca 7N in metanolo) può essere impiegata nella sintesi di:      
  • Sali di acidi alogenidrici e ammine primarie dai corrispondenti alogenuri alifatici per irraggiamento con microonde.      
  • N-alchilbis(3-amminopropil)ammine per idrogenazione catalizzata da nichel Raney di N-alchilbis(cianoetil)ammine.
  • 2-chinossalincarbossammide per ammonolisi della 2-metossicarbonilchinossalina.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Microwave-assisted synthesis of primary amine HX salts from halides and 7M ammonia in methanol.
Saulnier MG, et al.
Tetrahedron Letters, 45(2), 397-399 (2004)
Weak base dispiro-1,2,4-trioxolanes: potent antimalarial ozonides.
Tang Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 17(5), 1260-1265 (2007)
Ledgard J.
The Preparatory Manual of Explosives., 41-41 (2007)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 65-66 (1994)
Patrick M Erwin et al.
The ISME journal, 8(3), 575-588 (2013-10-25)
Ascidians are ecologically important components of marine ecosystems yet the ascidian microbiota remains largely unexplored beyond a few model species. We used 16S rRNA gene tag pyrosequencing to provide a comprehensive characterization of microbial symbionts in the tunic of 42