4.80905
Ammonia solution 10%
EMPROVE® EXPERT
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Ammonium hydroxide solution, Ammonia water
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Livello qualitativo
Stato
liquid
Densità
0.957 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
parenterals
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2