Documenti fondamentali
5.43830
Supelco
Ammonia solution
25%, for HPLC LiChropur
Sinonimo/i:
Ammoniaca acquosa, Ammoniaca in acqua
About This Item
Formula condensata:
NH4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
35.05
Beilstein:
3587154
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142110
NACRES:
NB.21
Nome del prodotto
Idrossido di ammonio, for HPLC LiChropur
agenzia
suitable for DIN 38407-42
Livello qualitativo
Tensione di vapore
483 hPa ( 20 °C)
Limite di esplosione
27 %
tecniche
HPLC: suitable
P. ebollizione
37.7 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-57.5 °C
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
PFAS testing
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ammonia solution with a concentration of 25%serves as a mobile-phase additive or buffer in HPLC analysis. It is used toadjust the pH of the mobile phase during the chromatographic process.
Applicazioni
  • Fabrication of ammonia and acetic acid-responsive intelligent films: Discusses the development of intelligent films sensitive to ammonia and acetic acid, highlighting the versatility of 25% ammonia solutions in material science applications and their potential in creating responsive packaging materials (Xiang et al., 2024).
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4