17093
Idrossido di ammonio
puriss. p.a. plus, ≥25% NH3 in H2O
Sinonimo/i:
Ammoniaca acquosa, Ammoniaca in acqua
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss. p.a. plus
Stato
liquid
Limite di esplosione
27 %
Concentrazione
≥25% NH3 in H2O
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
pH
11.7 (20 °C)
Densità
0.91 g/mL at 20 °C
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.2 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.2 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
Cationi in tracce
Ag: ≤0.01 mg/kg
As, Sb (as As): ≤0.01 mg/kg
Au: ≤0.01 mg/kg
B: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.01 mg/kg
Be: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.01 mg/kg
Ca: ≤0.01 mg/kg
Cd: ≤0.01 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.01 mg/kg
Cs: ≤0.01 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.01 mg/kg
Ga: ≤0.01 mg/kg
Ge: ≤0.01 mg/kg
In: ≤0.01 mg/kg
K: ≤0.01 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.01 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.01 mg/kg
Na: ≤0.01 mg/kg
Ni: ≤0.01 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Pt: ≤0.01 mg/kg
Sn: ≤0.01 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Ti: ≤0.01 mg/kg
Tl: ≤0.01 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.01 mg/kg
Zr: ≤0.01 mg/kg
Stringa SMILE
[NH4+].[OH-]
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Preparation of magnetic nanoparticles.
- To investigate the effect of substrate on the morphology of ZnS thin films by chemical bath deposition.
- Preparation of amine functionalized cellulose nanocrystals (CNC-NH2).
- Wet processing of the GaAs(100) surface.
- As a medium to prepare magnetite (Fe3O4) nanoparticles via a modified controlled chemical coprecipitation method.
- As a solvent and reagent to prepare 4-aryl and 4-alkyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylates via Hantzsch synthesis in a microwave cavity synthesizer.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?