05003
Idrossido di ammonio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., 25-30% NH3 basis
Sinonimo/i:
Ammoniaca acquosa, Ammoniaca in acqua
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Stato
liquid
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur.
Limite di esplosione
27 %
Concentrazione
25-30% NH3
Impurezze
≤0.0018% non-volatile matter
≤1 ppm heavy metals (as Pb)
≤2 ppm pyridine, related subst. (as pyridine)
pH
11.7 (20 °C)
Densità
0.892-0.910 g/mL at 20 °C
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
carbonate (CO32-): ≤60 ppm
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
Cationi in tracce
Fe: ≤0.25 ppm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[NH4+].[OH-]
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Altre note
The article number 05003-4X5L will be discontinued. Please order the single bottle 05003-5L which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 05003-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 05003-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?