170518
1-Naphthyl isocyanate
98%
Sinonimo/i:
α-Naphthyl isocyanate, 1-Isocyanatonaphthalene, 1-Naphthalene isocyanate, Naphthalen-1-ylisocyanate
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.6344 (lit.)
P. ebollizione
267 °C/761 mmHg (lit.)
Punto di fusione
4 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
Densità
1.177 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
isocyanate
Stringa SMILE
O=C=Nc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7NO/c13-8-12-11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h1-7H
BDQNKCYCTYYMAA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
170518-5G | 4061838750457 |