Documenti fondamentali
241563
Sigma-Aldrich
4-Bromophenyl isocyanate
99%
Sinonimo/i:
1-Bromo-4-isocyanatobenzene, p-Bromocarbanil, p-Bromophenyl isocyanate
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
P. ebollizione
158 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
42-44 °C (lit.)
Solubilità
diethyl ether: very slightly soluble
Gruppo funzionale
bromo
isocyanate
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4BrNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
CZQIJQFTRGDODI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Bromophenyl isocyanate was used in the synthesis of mixed bisamide derivative and monoamide product.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Jiang Lu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (38)(38), 4848-4850 (2005-09-30)
Multiply-substituted iminocyclopentadienes were formed from Lewis acid-promoted reactions of zirconacyclopentadienes and isocyanates via a one-pot three-component coupling process; the C=O double bond of the RN=C=O moiety in the isocyanate was cleaved, and the isocyanates behaved formally as a one-carbon unit