493783
4-Cyanophenyl isocyanate
97%
Saggio
97%
Punto di fusione
101-104 °C (lit.)
Gruppo funzionale
isocyanate
nitrile
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C=Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4N2O/c9-5-7-1-3-8(4-2-7)10-6-11/h1-4H
TVSXDZNUTPLDKY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?