33493
2,6-TDI
analytical standard
Sinonimo/i:
Tolylene-2,6-diisocyanate, 2-Methyl-m-phenylene diisocyanate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
>1148 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.571 (lit.)
P. ebollizione
129-133 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1c(cccc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-8(10-5-12)3-2-4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
RUELTTOHQODFPA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?