33428
4,4′-metilenebis(fenil isocianato)
analytical standard
Sinonimo/i:
4,4′-MDI, Bis(4-isocianatofenil)metano
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
200 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
42-45 °C (lit.)
Densità
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C=Nc1ccc(Cc2ccc(cc2)N=C=O)cc1
InChI
1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h1-8H,9H2
UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
411.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
211 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)