198250
Rose bengal
certified by the Biological Stain Commission, certified by the BSC, Dye content ≥80 %
Sinonimo/i:
4,5,6,7-Tetrachloro-2′,4′,5′,7′-tetraiodofluorescein disodium salt, Acid Red 94, Bengal Rose B sodium salt, Rose Bengal sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified by the Biological Stain Commission
agenzia
certified by the BSC
Stato
powder
Composizione
Dye content, ≥80%
Colore
dark violet
Solubilità
H2O: 1 mg/mL
λmax
548 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥90000 at 546-550 nm at 0.008 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1C2=C3C=C(I)C(=O)C(I)=C3Oc4c(I)c([O-])c(I)cc24
InChI
1S/C20H4Cl4I4O5.2Na/c21-10-8(9(20(31)32)11(22)13(24)12(10)23)7-3-1-5(25)16(29)14(27)18(3)33-19-4(7)2-6(26)17(30)15(19)28;;/h1-2,29H,(H,31,32);;/q;2*+1/p-2
UWBXIFCTIZXXLS-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Conn′s technique for bacteria in soil and Kreyberg′s stain for keratin and mucus
- counterstaining hematoxylin
- staining cellular inclusions, together with Bismark brown
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal