141070
Isopropyl isocyanate
≥98%
Sinonimo/i:
1-Methylethyl isocyanate, 2-Isocyanatopropane, Isopropyl isocyanate, Methyl ethyl isocyanate, Propan-2-yl isocyanate, n-Isopropyl isocyanate
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.382 (lit.)
P. ebollizione
74-75 °C (lit.)
Densità
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)N=C=O
InChI
1S/C4H7NO/c1-4(2)5-3-6/h4H,1-2H3
GSLTVFIVJMCNBH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?