11596
2,2′-Azobis(2-methylbutyronitrile)
≥98.0%
Sinonimo/i:
2,2′-(1,2-Diazenediyl)bis[2-methylbutanenitrile], 2,2′-(Diazene-1,2-diyl)bis(2-methylbutanenitrile), 2,2′-Azobis(2-cyanobutane), 2,2′-Dimethyl-2,2′-azodibutyronitrile, 2-[2-(1-Cyano-1-methylpropyl)diazen-1-yl]-2-methylbutanenitrile, Azobisisoamylonitrile, Azocatalyst M
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
49-52 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(C)(\N=N\C(C)(CC)C#N)C#N
InChI
1S/C10H16N4/c1-5-9(3,7-11)13-14-10(4,6-2)8-12/h5-6H2,1-4H3/b14-13+
AVTLBBWTUPQRAY-BUHFOSPRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Stoccaggio e stabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Self-react. D
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?