114502
Methyl Red sodium salt
ACS reagent, Dye content 95 %
Sinonimo/i:
4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid sodium salt, Acid Red 2
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Forma fisica
powder
Composizione
Dye content, 95%
tecniche
titration: suitable
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
Solubilità
water: 0.1%
λmax
437 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C([O-])=O
InChI
1S/C15H15N3O2.Na/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b17-16+;
GNTPCYMJCJNRQB-CMBBICFISA-M
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?