Documenti fondamentali
114537
Sigma-Aldrich
Rosso fenolo
ACS reagent, Dye content 90 %
Sinonimo/i:
Fenolsolfonftaleina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H13NaO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.36
Beilstein:
6260026
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Stato
powder or crystals
Composizione
Dye content, 90%
Limpidezza della soluzione
passes test
tecniche
titration: suitable
Colore
red to very dark red
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
6.8-8.2, yellow to red
Punto di fusione
285 °C (dec.) (lit.)
λmax
423 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥19000 at 422-426 nm in methanol
≥900 at 256-269 nm in methanol
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Adatto all′uso come indicatore del pH.
Phenol Red has been used for preparation of phosphate buffer saline (PBS)-with phenol red for microfluidic assay for simultaneous culture of multiple cell types. It has also been used for horseradish peroxidase-phenol red (HRP-PR) H2O2 (hydrogen peroxide) detection assay to identify redox cycling compounds.
Azioni biochim/fisiol
Phenol Red is a pH indicator which changes color from yellow to red.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Microfluidic assay for simultaneous culture of multiple cell types on surfaces or within hydrogels.
Shin Y, et al.
Nature Protocols, 7, 1247-1259 (2012)
Profiling the NIH Small Molecule Repository for compounds that generate H2O2 by redox cycling in reducing environments.
Soares KM, et al.
Assay and Drug Development Technologies, 8, 152-174 (2010)
TiO2 nanotube arrays of 1000 ?m length by anodization of titanium foil: phenol red diffusion.
Paulose M, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 111, 14992-14997 (2007)