860891
Bromocresol Purple sodium salt
indicator grade, Dye content 90 %
Sinonimo/i:
5′,5″-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
indicator grade
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
Dye content, 90%
tecniche
titration: suitable
Colore
brown to very dark brown, to Very Dark Red
visual transition interval
5.2-6.8, yellow to purple
Punto di fusione
255 °C (dec.) (lit.)
λmax
379 nm
585 nm (2nd)
ε (coefficiente d’estinzione)
≥47000 at 587-591 nm in 0.1 M NaOH
≥7000 at 375-381 nm in 0.1 M NaOH
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].Cc1cc(cc(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c([O-])c(Br)c4
InChI
1S/C21H16Br2O5S.Na/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21;/h3-10,24-25H,1-2H3;/q;+1/p-1
WNOIORUCCYNQPE-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?