Documenti fondamentali
114405
Sigma-Aldrich
Bromophenol Blue sodium salt
Dye content 90 %, ACS reagent
Sinonimo/i:
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfophthalein sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H9Br4NaO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
691.94
Beilstein:
6995701
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
agenzia
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
Dye content, 90%
Campo di misura della concentrazione proteica
10-80 μg
tecniche
titration: suitable
Colore
blue, at pH above 4.6
visual transition interval
3.0-4.6, yellow to blue
λmax
383 nm
589 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
A tracking dye for nucleic acid or protein electrophoresis in agarose or polyacrylamide gels.
Bromophenol Blue has been used in the sample buffer prepared for western blotting.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Determination of VPS34/PIK3C3 Activity in vitro Utilising 32P-?ATP.
Munson MJ, et al.
Bio-protocol null
Jinjiang Li et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 93(3), 697-712 (2004-02-06)
In this study, we have examined the acid-base characteristics of various citrate buffer systems alone and in the presence of the pH indicator dye, bromophenol blue, in aqueous solution, and after lyophilization to produce amorphous material. Fourier transform Raman and