Documenti fondamentali
318744
Sigma-Aldrich
Bromophenol Blue solution
0.04 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfonephthalein, Bromophenol Blue sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H9Br4NaO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
691.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
0.04 wt. % in H2O
tecniche
titration: suitable
pH
3.0-4.6, yellow to blue
Densità
0.985 g/mL at 25 °C
λmax
589 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Bromophenol Blue is a tracking dye for nucleic acid or protein electrophoresis in agarose or polyacrylamide gels.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Rapid transfer of DNA from agarose gels to nylon membranes.
Reed KC and Mann DA.
Nucleic Acids Research, 13, 7207-7221 (1985)
Detection of erythrocyte membrane proteins, sialoglycoproteins, and lipids in the same polyacrylamide gel using a double-staining technique.
Dzandu JK, et.al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 81, 1733-1737 (1984)
Detection of erythrocyte membrane proteins, sialoglycoproteins, and lipids in the same polyacrylamide gel using a double-staining technique.
Dzandu JK, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 81, 1733-1737 (1984)