X4126
Xylene Cyanol FF
BioReagent, for molecular biology
Sinonimo/i:
Acid blue 147, Cyanol FF, XC
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
powder
tecniche
nucleic acid detection: suitable
Solubilità
H2O: complete 1 mg/mL, clear, blue
Compatibilità
suitable for nucleic acid staining
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].CCNc1ccc(cc1C)C(=C2/C=CC(=N\CC)\C(C)=C2)\c3ccc(cc3S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C25H28N2O6S2.Na/c1-5-26-22-11-7-18(13-16(22)3)25(19-8-12-23(27-6-2)17(4)14-19)21-10-9-20(34(28,29)30)15-24(21)35(31,32)33;/h7-15,26H,5-6H2,1-4H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/b25-19-,27-23-;
VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- histological stain and as tracker dye in DNA sequencing and electrophoresis
- gel-loading dye
- formamide RNA loading dye
- tracking dye in native polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) loading buffer
Azioni biochim/fisiol
Ricostituzione
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3