114391
Bromophenol Blue
ACS reagent
Sinonimo/i:
3′,3″,5′,5″-Tetrabromophenolsulfonphthalein, Bromphenol Blue Sultone Form
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
titration: suitable
visual transition interval
3.0-4.6, yellow to blue
Punto di fusione
273 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 0.1%
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?