188840
Ethyl acetimidate hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
Ethyl acetoamidate hydrochloride, Ethyl acetocarboximidate hydrochloride, Ethyl acetoimidate hydrochloride, Ethyl ethanimidate hydrochloride, Ethyl ethanimidoate hydrochloride, Ethyl iminoacetate hydrochloride
Saggio
97%
Punto di fusione
112-114 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Cl.CCOC(C)=N
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c1-3-6-4(2)5;/h5H,3H2,1-2H3;1H
WGMHMVLZFAJNOT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?