364789
tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate
96%
Sinonimo/i:
TBTA
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
65 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
21 °C (lit.)
Densità
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H10Cl3NO/c1-5(2,3)11-4(10)6(7,8)9/h10H,1-3H3
CQXDYHPBXDZWBA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.