Documenti fondamentali
140333
Sigma-Aldrich
Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate
≥96%
Sinonimo/i:
2,2,2-Trichloroacetimidic acid benzyl ester
About This Item
Formula condensata:
CCl3C(=NH)OCH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.52
Beilstein:
2525375
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96%
Stato
liquid
Impurezze
<1% benzyl alcohol
Indice di rifrazione
n20/D 1.545 (lit.)
P. ebollizione
106-114 °C/0.5 mmHg (lit.)
Temp. transizione
solidification point 3-4 °C
Densità
1.359 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ether
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8Cl3NO/c10-9(11,12)8(13)14-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,13H,6H2
HUZCTWYDQIQZPM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate was used as reagent during the synthesis of funiculosin dimethyl ether and (S)-3-(benzyloxy)-2-methylpropanal. It was used in the acid-catalyzed benzylation of hydroxy groups.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The total synthesis of scytophycin C. Part 1: stereocontrolled synthesis of the C1? C32 protected seco acid.
Paterson I, et al.
Tetrahedron, 54(39), 11935-11954 (1998)
Studies of novel cyclitols. A synthesis of 3'O, 4'O -dimethylfuniculosin.
Williams DR, et al.
Tetrahedron Letters, 41(49), 9397-9401 (2000)
Tetrahedron Asymmetry, 3, 1547-1547 (1992)
Articoli
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.