Documenti fondamentali
8.08222
Sigma-Aldrich
Trichloroacetonitrile
for synthesis
Sinonimo/i:
Trichloroacetonitrile, Trichloromethylnitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2Cl3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
208-885-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
77 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
85.7 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-44 °C
Temp. transizione
flash point >195 °C
Solubilità
750 mg/L
Densità
1.44 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)C#N
InChI
1S/C2Cl3N/c3-2(4,5)1-6
DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.442 - 1.448
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C